スキップする
BDPH9C021A80
Bide Pharmatech
6,7,8,9-Tetrahydro-5H-benzo[7]annulene-7-carboxylic acid
別名:
6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[7]annulene-7-carboxylic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C12H14O2
分子量:
190.24
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C12H14O2/c13-12(14)11-7-5-9-3-1-2-4-10(9)6-8-11/h1-4,11H,5-8H2,(H,13,14)
Inchi Key
FGVCREOLYLRJCU-UHFFFAOYSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)