スキップする
BDPH9C021BD4
Bide Pharmatech
(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)methanethiol
別名:
4-(trifluoromethoxy)benzyl hydrosulfide
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C8H7O1S1F3
分子量:
208.2
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C8H7F3OS/c9-8(10,11)12-7-3-1-6(5-13)2-4-7/h1-4,13H,5H2
Inchi Key
VWLQXXSOXQNHJM-UHFFFAOYSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)