スキップする
BDPH9C021BE6
Bide Pharmatech
1-Bromo-4-((3-methylbut-3-en-2-yl)oxy)benzene
別名:
1-bromo-4-((3-methylbut-3-en-2-yl)oxy)benzene
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C11H13BrO/c1-8(2)9(3)13-11-6-4-10(12)5-7-11/h4-7,9H,1H2,2-3H3
Inchi Key
NEFCBANZVNKIBM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)