スキップする
BDPH9C021C28
Bide Pharmatech
1,2-Dimethyl-1H-imidazole-4-sulfonyl chloride
別名:
1,2-dimethyl-1H-imidazole-4-sulfonyl chloride
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C5H7O2N2Cl1S1
分子量:
194.64
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C5H7ClN2O2S/c1-4-7-5(3-8(4)2)11(6,9)10/h3H,1-2H3
Inchi Key
JPAFTHVNSBWVQJ-UHFFFAOYSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)