スキップする
BDPH9C021F4D
Bide Pharmatech
1-Boc-D-prolyl-glycine
別名:
({[(2R)-1-(tert-butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinyl]carbonyl}amino)acetic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C12H20O5N2
分子量:
272.3
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C12H20N2O5/c1-12(2,3)19-11(18)14-6-4-5-8(14)10(17)13-7-9(15)16/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,13,17)(H,15,16)/t8-/m1/s1
Inchi Key
PLJXCLBLFPFXEN-MRVPVSSYSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)