スキップする
BL3H9B131C19
BLD Pharmatech
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
別名:
2,6-dichloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C8H3O2Cl2F3
分子量:
259.01
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C8H3Cl2F3O2/c9-4-2-1-3(8(11,12)13)6(10)5(4)7(14)15/h1-2H,(H,14,15)
Inchi Key
WRNSEKNHEIXBES-UHFFFAOYSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)