スキップする
NMIM299
Heptaminol hydrochloride
NMI Australia
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C8H19NO · HCl
CAS番号:
分子量:
181.70
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
grade
certified reference material
agency
NMI Australia certified reference material
form
solid
manufacturer/tradename
NMI Australia
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
neat
storage temp.
room temp
InChI
1S/C8H19NO.ClH/c1-7(9)5-4-6-8(2,3)10;/h7,10H,4-6,9H2,1-3H3;1H
InChI key
JZNBMCOSOXIZJB-UHFFFAOYSA-N
保管分類
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)