スキップする
NMIS003
5β-Androstan-3α,17β-diol-O-3-β-glucuronic acid (available to WADA laboratories only)
NMI Australia
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C25H40O8
CAS番号:
分子量:
468.58
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
agency
NMI Australia certified reference material
manufacturer/tradename
NMI Australia
format
neat
storage temp.
2-8°C
保管分類
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)