スキップする
NMIS035
Epitestosterone glucuronide sodium salt
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C25H35O8Na
分子量:
486.53
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
38100201
grade
certified reference material
agency
NMI Australia certified reference material
form
solid
manufacturer/tradename
NMI Australia
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
neat
storage temp.
2-8°C
保管分類
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)