スキップする
COM448611368
Combi-Blocks, Inc.
tert-Butyl (3Z)-3-(2-ethoxy-2-oxoethylidene)piperidine-1-carboxylate
別名:
tert-butyl (3Z)-3-(2-ethoxy-2-oxoethylidene)-1-piperidinecarboxylate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
250 mg
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥21,500
1 g
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥42,600
5 g
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥112,800
10 g
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥183,000
25 g
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥353,800
この商品について
化学式:
C14H23O4N1
CAS番号:
分子量:
269.34
MDL number:
ベンダーカタログ番号: AM-2158-250MG
¥21,500
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
​
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C14H23NO4/c1-5-18-12(16)9-11-7-6-8-15(10-11)13(17)19-14(2,3)4/h9H,5-8,10H2,1-4H3/b11-9-
Inchi Key
ADHUSARVCHQJCU-LUAWRHEFSA-N
Purity
98%
Storage temp.
Refrigerated
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)