スキップする
COM448635526
Combi-Blocks, Inc.
5-Fluoro-2-(2-methoxyethoxy)pyridine
別名:
5-fluoro-2-(2-methoxyethoxy)pyridine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
250 mg
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥19,200
1 g
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥37,900
5 g
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥129,200
この商品について
化学式:
C8H10O2N1F1
CAS番号:
分子量:
171.17
MDL number:
ベンダーカタログ番号: PY-1876-250MG
¥19,200
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
​
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C8H10FNO2/c1-11-4-5-12-8-3-2-7(9)6-10-8/h2-3,6H,4-5H2,1H3
Inchi Key
DFSYOWPLGXRNLV-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)