スキップする
COM448635539
Combi-Blocks, Inc.
1-Methyl-4-(1,3-thiazol-2-yl)piperazine
別名:
1-methyl-4-(1,3-thiazol-2-yl)piperazine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 g
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥12,200
5 g
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥21,500
25 g
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥42,600
100 g
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥89,400
500 g
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥335,100
この商品について
化学式:
C8H13N3S1
CAS番号:
分子量:
183.28
MDL number:
ベンダーカタログ番号: PY-1904-1G
¥12,200
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
​
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C8H13N3S/c1-10-3-5-11(6-4-10)8-9-2-7-12-8/h2,7H,3-6H2,1H3
Inchi Key
OSPDKPFPBGJRTD-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)