スキップする
COM448635541
Combi-Blocks, Inc.
4-Methoxy-2-phenylpyridine
別名:
4-methoxy-2-phenylpyridine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
250 mg
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥26,200
1 g
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥49,600
5 g
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥133,900
10 g
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥204,100
この商品について
化学式:
C12H11O1N1
CAS番号:
分子量:
185.23
MDL number:
ベンダーカタログ番号: PY-1906-250MG
¥26,200
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C12H11NO/c1-14-11-7-8-13-12(9-11)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3
Inchi Key
OXUCGUHGNJQWMT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Methoxy-2-phenylpyridine
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)