スキップする
COM448635566
Combi-Blocks, Inc.
2,3-Dichloro-5-ethoxypyridine
別名:
2,3-dichloro-5-ethoxypyridine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 g
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥26,200
5 g
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥63,700
この商品について
CAS番号:
分子量:
192.04
MDL number:
ベンダーカタログ番号: PY-1941-1G
¥26,200
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
​
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C7H7Cl2NO/c1-2-11-5-3-6(8)7(9)10-4-5/h3-4H,2H2,1H3
Inchi Key
XZBMJARTHCYJRH-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,3-Dichloro-5-ethoxypyridine
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-1941
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)