スキップする
COM448635575
Combi-Blocks, Inc.
1-(5-Bromopyridin-2-yl)azepane
別名:
1-(5-bromo-2-pyridinyl)azepane
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
250 mg
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥19,200
1 g
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥35,600
5 g
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥91,700
10 g
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥147,900
25 g
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥288,300
この商品について
化学式:
C11H15N2Br1
CAS番号:
分子量:
255.16
MDL number:
ベンダーカタログ番号: PY-1955-250MG
¥19,200
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
​
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C11H15BrN2/c12-10-5-6-11(13-9-10)14-7-3-1-2-4-8-14/h5-6,9H,1-4,7-8H2
Inchi Key
MTYJNKMYXIMVFL-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Storage temp.
Refrigerated
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(5-Bromopyridin-2-yl)azepane
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)