表示を変更する
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
250 mg | 14日以内に発送 - Aldrich提携会社より | ¥49,600 |
1 g | 14日以内に発送 - Aldrich提携会社より | ¥112,800 |
この商品について
ベンダーカタログ番号: ST-5030-250MG
¥49,600
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Inchi Code
1S/C6H9NO3S/c8-5(9)1-2-7-3-4-11-6(7)10/h1-4H2,(H,8,9)
Inchi Key
XJXGOBWSTJVANH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
1 of 1
当該品目 | |
|---|---|
| description - | description - |
| Purity 95% | Purity 95% |
| Inchi Key XJXGOBWSTJVANH-UHFFFAOYSA-N | Inchi Key WXTBYSIPOKXCPM-UHFFFAOYSA-N |
| Country of Origin CN | Country of Origin GB |
| Inchi Code 1S/C6H9NO3S/c8-5(9)1-2-7-3-4-11-6(7)10/h1-4H2,(H,8,9) | Inchi Code 1S/C6H9NO3S/c1-4(8)7-3-11-2-5(7)6(9)10/h5H,2-3H2,1H3,(H,9,10) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-(2-Oxo-1,3-thiazolidin-3-yl)propanoic acid
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?ST-5030