スキップする
COMH93D61DFD
Combi-Blocks, Inc.
2-Hydrazino-5,7-dimethylquinolin-8-ol
別名:
2-hydrazino-5,7-dimethyl-8-quinolinol
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
250 mg
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥16,900
1 g
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥30,900
5 g
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥101,100
この商品について
化学式:
C11H13O1N3
分子量:
203.24
MDL number:
ベンダーカタログ番号: HE-4283-250MG
¥16,900
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
​
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C11H13N3O/c1-6-5-7(2)11(15)10-8(6)3-4-9(13-10)14-12/h3-5,15H,12H2,1-2H3,(H,13,14)
Inchi Key
YMOPKPJDBNRMRC-UHFFFAOYSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)