スキップする
MATH8735F2C5
Matrix Scientific
Pigment Violet 23
別名:
9,19-dichloro-5,15-diethyl-5,15-dihydrocarbazolo[3',4':5,6][1,4]oxazino[2,3-b]indolo[3,2-h]phenoxazine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 g
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥14,100
5 g
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥26,400
10 g
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
¥37,500
この商品について
化学式:
C34H22O2N4Cl2
分子量:
589.48
MDL number:
ベンダーカタログ番号: 099381-1G
¥14,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
​
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C34H22Cl2N4O2/c1-3-39-21-11-7-5-9-17(21)25-23(39)15-13-19-31(25)41-33-27(35)30-34(28(36)29(33)37-19)42-32-20(38-30)14-16-24-26(32)18-10-6-8-12-22(18)40(24)4-2/h5-16H,3-4H2,1-2H3
Inchi Key
QRHKNXDJFJHAMM-UHFFFAOYSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)