スキップする
8.51069
2-Biotinyldimedone
Novabiochem®
別名:
2-Biotinyldimedone
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C18H26N2O4S
CAS番号:
分子量:
366.48
MDL number:
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352005
eCl@ss:
32150319
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Biotinylations
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-30°C
InChI key
JMXONQIABZZOLX-FSBGKCOPSA-N
General description
A reagent for the reversible labeling of peptides with biotin [1]. Labeling of the N-terminal amine of resin-bound peptides is carried out by incubating overnight with excess reagent in DMF. The biotinylated peptide is obtained following TFA cleavage. Removal of the biotin label is effected by treatment with 5% aqueous hydrazine.
Associated Protocols and Technical Articles
Purification of Peptides using Chemoselective Tags
Literature references
[1] B. Kellam, et al. (1997) Tetrahedron Lett., 38, 5391
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 01-63-0108
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)