スキップする
DDMISC0010
Direct Detect® Spotting Tray
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32160606
manufacturer/tradename
Direct Detect®
technique(s)
protein quantification: suitable
shipped in
ambient
General description
The Direct DetectTM Spotting Tray is designed to hold 5 Assay-free Cards for rapid spotting.
Legal Information
DIRECT DETECT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)