Merck
DTTP04700
ポリカーボネートメンブレンフィルター、0.6 μm孔径
Isopore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic
サステナビリティに関する特長
別名:
Isoporeメンブレンフィルター
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
0.6 μm pore size, 5-20 % porosity
Material:
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
47 mm
Sterility:
non-sterile
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Isopore™, Millipore
sustainability
Sustainability features
parameter
10 L/min-cm2-psi air flow rate, 140 °C max. temp., 62 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ~43 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
thickness
25 μm
gravimetric extractables
<1%
refractive index
n/D 1.6
matrix
Isopore™
pore size
0.6 μm pore size, 5-20 % porosity
bubble point
≥1.52 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
General description
メルクは、サステナブルな研究ソリューションを実現するために再設計を施し、環境に優しい代替製品をお届けすることに最善の努力を払います。メンブレンディスクを収納するインナー&アウターボックスは、ISCCマスバランス方式に基づいて採用したバイオサーキュラー素材で製造されています。 詳細はこちらをクリックしてください。
Need a custom membrane filter? Click here to request a custom membrane filter or unique and large package sizes that may not be available via our website.
Application
  • 反射型顕微鏡
  • SEM分析
  • 重量分析
  • 空気モニタリング
  • マイクロプラスチック分析
  • マイクロプラスチック分析グレード水
Legal Information
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
オートクレーブ後に流速が低下する可能性があります。
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)