スキップする
FGLP14250
PTFEメンブレンフィルター、0.22 μm孔径
Fluoropore®, hydrophobic
別名:
Fluoroporeメンブレンフィルター
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
0.22 μm pore size, 63 % porosity
Material:
PTFE membrane, plain filter, white filter
Feature:
hydrophobic
Diam.:
142 mm
Sterility:
non-sterile
この製品は、Merck Milliporeウェブサイトでのみ注文できます。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
material
PTFE membrane, plain filter, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Fluoropore®, Millipore
parameter
2.5 air flow rate (L/hr-cm2 at 12 mbar (0.17 psi)), 130 °C max. temp. (Curling may occur at elevated temperatures)
diam.
142 mm
filter diam.
142 mm
thickness
128 μm , Typical
gravimetric extractables
≤0.5%
matrix
Fluoropore®
pore size
0.22 μm pore size, 63 % porosity
bubble point
≥1.21 bar (17.6 psi), air with 100% IPA at 23 °C
shipped in
ambient
General description
フィルターコード:FGLP
フィルタータイプ:スクリーンフィルター
メルクのFluoropore®メンブレンは、疎水性ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)高分子膜で、高密度ポリエチレン担体と結合して、通常のアプリケーションでのフィルターの取り扱い適性を改善します。Fluoroporeメンブレンは、広範囲の化学的適合性、高い流量、および優れた一貫性をもたらします。 (「FHUP」を含むカタログ番号は、ラミネートされていないか、バッキングがない状態で製造されていることにご注意ください。)
メルクのOmniporeメンブレンは、ほとんどすべての溶媒、酸およびアルカリ溶液に適合する親水性PTFEメンブレンです。
特長・利点:
- 生物学的および化学的に不活性
- 高い多孔性により高流量を達成
- 水性および有機物系サンプルのろ過に適した幅広い疎水性および親水性PTFEを用意
用途:
- Fluoroporeメンブレン:酸、塩基および溶媒の浄化、空気モニタリング、ガスのろ過および放出、UV分光法
- Omniporeメンブレン:水溶液のろ過、酸およびアルカリ溶液の浄化
Application
  • 酸、塩基、溶媒の清澄化
  • 気体のろ過またはベント
  • UV分光法
  • 粒子モニタリング
  • HPLC、UPLC、LC-MS/MSの移動相ろ過
  • マイクロプラスチック分析
Other Notes
使用方法
  • 生物保持:微生物
  • 作用機序:ろ過(サイズ排除)
  • 用途:一般的なラボでのろ過
  • 使用目的:生物学的汚染物質の保持または除去
  • 使用方法:孔径0.2 μm(以下)のメンブレンを通して液体を滅菌ろ過することで、細菌、カビ、酵母などの生物学的汚染物質を効率的に除去します
  • 保存:乾燥した場所で保存してください。
  • 廃棄:適用される連邦、州、および地方の規制に従って廃棄してください。
Legal Information
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
FGLP02500FGLP09050FGLP01300
description
Fluoropore®, hydrophobic
description
Fluoropore®, hydrophobic
description
Fluoropore®, hydrophobic
description
Fluoropore®, hydrophobic
manufacturer/tradename
Fluoropore®, Millipore
manufacturer/tradename
Fluoropore®, Millipore
manufacturer/tradename
Millipore, Fluoropore®
manufacturer/tradename
Millipore, Fluoropore®
diam.
142 mm
diam.
25 mm
diam.
90 mm
diam.
13 mm
parameter
2.5 air flow rate (L/hr-cm2 at 12 mbar (0.17 psi)), 130 °C max. temp. (Curling may occur at elevated temperatures)
parameter
2.5 air flow rate (L/hr-cm2 at 12 mbar (0.17 psi)), 130 °C max. temp. (Curling may occur at elevated temperatures)
parameter
130 °C max. temp. (Curling may occur at elevated temperatures), 2.5 air flow rate (L/hr-cm2 at 12 mbar (0.17 psi))
parameter
130 °C max. temp. (Curling may occur at elevated temperatures), 2.5 air flow rate (L/hr-cm2 at 12 mbar (0.17 psi))
pore size
0.22 μm pore size, 63 % porosity
pore size
63 % porosity, 0.22 μm pore size
pore size
0.22 μm pore size, 63 % porosity
pore size
0.22 μm pore size, 63 % porosity
material
PTFE membrane, plain filter, white filter
material
white filter, plain filter, PTFE membrane
material
white filter, plain filter, PTFE membrane
material
plain filter, PTFE membrane, white filter
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
保管分類
10-13 - German Storage Class 10 to 13
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)