スキップする
HTTP04700
ポリカーボネートメンブレンフィルター、0.4 μm孔径
Isopore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white
サステナビリティに関する特長
別名:
Isopore™メンブレンフィルター
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
0.4 μm pore size, 10-20 % porosity
Material:
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
47 mm
Sterility:
non-sterile
この製品は、Merck Milliporeウェブサイトでのみ注文できます。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Isopore™, Millipore
sustainability
Sustainability features
parameter
≥50 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), ≥7 L/min air flow rate at 10 psi, 140 °C max. temp., 18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
thickness
10 μm
gravimetric extractables
<1%
color
white
refractive index
n/D 1.6
matrix
Isopore™
pore size
0.4 μm pore size, 10-20 % porosity
bubble point
≥1.5 bar (22 psi) at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Isopore™メンブレンはポリカーボネートフィルムで構成され、表面が滑らかでガラス状であるため、サンプルをより明瞭に観察できます。本トラックエッチド(track-etched)スクリーンフィルターは、メンブレン表面でのサンプル分析に推奨されます。Isopore™メンブレンは、電子顕微鏡を用いた空気中汚染物質の分析に有用です。
Need a custom membrane filter? Click here to request a custom membrane filter or unique and large package sizes that may not be available via our website.
Application
Isopore™ メンブレンフィルターは、以下の用途で使用されています:
  • 河川堆積物浚渫発生土から単離されたマイクロプラスチックの上清のろ過
  • 生物物理学研究のためのDimethyldioctadecylammonium bromide(DODAB)ベシクルの調製
  • 微生物分析のための飲料水のろ過
  • 吸着性誘起ハロゲン化物(AOX)
  • 粒子モニタリング
  • 空気モニタリング
  • マイクロプラスチック分析
  • マイクロプラスチック分析グレード水
Features and Benefits
  • Isopore™ メンブレンは、バックグラウンド干渉が低くなっています。
  • メンブレン表面での粒子保持が計数および分析に役立ちます。
  • 非吸湿性であり、サンプルの乾燥および分析が迅速です。
  • 半透明の材質で、褐色の製品もあります。
Legal Information
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
オートクレーブ後に流速が低下する可能性があります。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
HTTP14250HTTP01300HTBP04700
description
Isopore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white
description
Isopore™, filter diam. 142 mm, hydrophilic
description
Isopore™, filter diam. 13 mm, hydrophilic, white
description
Isopore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic, brown
diam.
47 mm
diam.
142 mm
diam.
-
diam.
47 mm
pore size
0.4 μm pore size, 10-20 % porosity
pore size
10-20 % porosity, 0.4 μm pore size
pore size
10-20 % porosity, 0.4 μm pore size
pore size
0.4 μm pore size, 5-20 % porosity
manufacturer/tradename
Millipore, Isopore™
manufacturer/tradename
Millipore, Isopore™
manufacturer/tradename
Isopore™, Millipore
manufacturer/tradename
Isopore™, Millipore
parameter
18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ≥50 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), ≥7 L/min air flow rate at 10 psi, 140 °C max. temp.
parameter
18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ≥50 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), ≥7 L/min air flow rate at 10 psi, 140 °C max. temp.
parameter
≥50 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), ≥7 L/min air flow rate at 10 psi, 140 °C max. temp., 18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
parameter
140 °C max. temp., ~49 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), 18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
material
plain filter, white filter, polycarbonate membrane
material
plain filter, white filter, polycarbonate membrane
material
plain filter, white filter, polycarbonate membrane
material
brown filter, polycarbonate membrane, plain filter
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. Is it possible to autoclave HTTP04700?
    1 回答
    1. The Isopore membranes can be sterilized by autoclaving (121 °C at 1 bar), EtO exposure, or gamma irradiation. It's important to note that autoclaving may lead to a reduction in flow rates.