サイズを選択してください
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|
この商品について
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Isopore™, Millipore
parameter
≥50 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), ≥7 L/min air flow rate at 10 psi, 140 °C max. temp., 18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
diam.
90 mm
filter diam.
90 mm
thickness
10 μm
gravimetric extractables
<1%
refractive index
n/D 1.6
matrix
Isopore™
pore size
0.4 μm pore size, 10-20 % porosity
bubble point
≥1.5 bar (22 psi) at 23 °C
shipped in
ambient
General description
特長&利点:
•メンブレン構造により表面に微粒子が保持されるため、計数と解析が容易になっています
•Isoporeメンブレンは染色されないため、バックグラウンド干渉が低くなっています
•非吸湿性で、迅速な乾燥が可能であり、サンプル分析時間が短縮されます
•透明度の高い素材ですので、透過光学顕微鏡で透明度を確認する必要がありません。褐色のメンブレンもあります
用途:
空気モニタリング、落射蛍光顕微鏡検査、走化性アッセイ
Application
- 吸着性誘起ハロゲン化物(AOX)
- 粒子モニタリング
- 空気モニタリング
- マイクロプラスチック分析
- マイクロプラスチック分析グレード水
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| description Isopore™, filter diam. 90 mm, hydrophilic | description Isopore™, filter diam. 37 mm, hydrophilic | description Isopore™, filter diam. 142 mm, hydrophilic | description Isopore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic, brown |
| parameter 140 °C max. temp., ≥7 L/min air flow rate at 10 psi, ≥50 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), 18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi) | parameter 125 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ~85 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), 140 °C max. temp., 4.08 L/min-cm2-psi air flow rate | parameter 0.000367 L/min-cm2-psi air flow rate, ~2.5 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), 0.13 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 140 °C max. temp. | parameter 140 °C max. temp., ~49 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), 18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi) |
| manufacturer/tradename Millipore, Isopore™ | manufacturer/tradename Millipore, Isopore™ | manufacturer/tradename Millipore, Isopore™ | manufacturer/tradename Isopore™, Millipore |
| pore size 10-20 % porosity, 0.4 μm pore size | pore size 5-20 % porosity, 0.8 μm pore size | pore size 0.1 μm pore size, 4.18 % porosity | pore size 0.4 μm pore size, 5-20 % porosity |
| diam. 90 mm | diam. 37 mm | diam. 142 mm | diam. 47 mm |
| material plain filter, polycarbonate membrane, white filter | material polycarbonate membrane, white filter, plain filter | material plain filter, polycarbonate membrane, white filter | material brown filter, polycarbonate membrane, plain filter |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility - | sterility non-sterile |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ポリカーボネートメンブレンフィルター、0.4 μm孔径