スキップする
M00000001
サンプリングチューブ
With Luer fitting, 5 inch sterile tube for On-line sampling and filtration of aqueous liquids, for use with MicropreSURE®
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
36101790
この製品は、Merck Milliporeウェブサイトでのみ注文できます。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
material
PVC
sterility
sterile
packaging
pkg of 10 units
manufacturer/tradename
MicropreSURE®
I.D.
0.32 cm (0.125 in.)
L
12.7 cm
input
sample type beverage(s)
sample type food(s)
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibility
With Luer fitting, 5 inch sterile tube for On-line sampling and filtration of aqueous liquids, for use with MicropreSURE®
shipped in
ambient
General description
サンプリングチューブはMicropreSure®サンプラーの付属品です。MicropreSure®サンプラーは、工程内の微生物試験を簡略化するためのオンラインろ過サンプラーです。単純で保護的な設計であり、サンプルを採取場所で直ちに無菌的に処理できるため、汚染リスクが低減します。これらは、タンク内または加圧下製造ラインでサンプルに対して圧力を使用します。サンプリングチューブはサンプルの自由な流れを補助します。
Application
サンプリングチューブは、ビール、乳製品、ボトル入り水、医薬品分析、清涼飲料水、サイダー、スポーツドリンク、ワインなどの水性液体の工程内サンプリングとろ過、およびバイオバーデン試験に用いられます。
Legal Information
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
MXPESPWELMSHAWGS48MXPESP50R
description
With Luer fitting, 5 inch sterile tube for On-line sampling and filtration of aqueous liquids, for use with MicropreSURE®
description
-
description
pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE), white filter, suitable for (suitable for solid cultivation)
description
Accessory for On-line sampling and filtration of aqueous liquids
compatibility
With Luer fitting, 5 inch sterile tube for On-line sampling and filtration of aqueous liquids, for use with MicropreSURE®
compatibility
1/4in. weld end valve for On-line sampling and filtration of aqueous liquids
compatibility
for use with MicropreSURE® System
compatibility
-
material
PVC
material
316L stainless steel
material
gridded filter, mixed cellulose esters (MCE) , polycarbonate , high-density polyethylene support, white filter
material
silicone
I.D.
0.32 cm (0.125 in.)
I.D.
-
I.D.
-
I.D.
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
packaging
pkg of 10 units
packaging
pkg of 1 ea
packaging
-
packaging
pkg of 5 numbers
input
sample type beverage(s)
sample type food(s)
input
-
input
-
input
sample type pharmaceutical(s)
sample type dairy
sample type beverage(s)
sample type cider
sample type wine
sample type sport drink
sample type beer
sample type bottled water
sample type soft drink
sample type food(s)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)