スキップする
MPBD
mPAGE®Buffer Dam
for mPAGE® Mini Gel Tank
別名:
Buffer adapter
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
41105300
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
electrophoresis grade
description
For use in mini gel electrophoresis tanks when running an odd number of mPAGE® Precast Gels
packaging
pack of 1 packs
manufacturer/tradename
Millipore
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable, protein electrophoresis: suitable, western blot: suitable
compatibility
for use with mPAGE® Mini Gel Tank (smooth side of the gasket visible)
General description
mPAGE® Buffer Dam for use mini gel tanks when running an odd number of mPAGE® Precast Gels.
Packaging
1 each
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under mPAGE®Buffer Dam
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)