スキップする
MX0075
Magnesium sulfate
anhydrous powder Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR
別名:
Magnesium Sulfate, Anhydrous, Sulfuric Acid Magnesium Salt, Epsom salts
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
MgO4S
CAS番号:
分子量:
120.37
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-298-2
MDL number:
eCl@ss:
38030409
Assay:
≥98.0% (complexometric)
Form:
powder
Solubility:
300 g/L
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥98.0% (complexometric)
form
powder
loss
≤2% loss on ignition
color
white
pH
7.9 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
1124 °C (Lit.)
solubility
300 g/L
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, nitrate (NO3-): ≤0.005%
cation traces
As: ≤0.001%, Ca: ≤0.04%, Fe: ≤0.001%, Mn: ≤0.001%, NH4+: ≤0.005%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[Mg+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-]
InChI
1S/Mg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI key
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Determination of pesticide residues in soybeans using QuEChERS followed by deep eutectic solvent-based DLLME preconcentration prior to gas chromatography-mass spectrometry analysis.: This study highlights a novel application of magnesium sulfate in pesticide residue analysis, employing it within the QuEChERS method to enhance preconcentration and detection capabilities in agricultural chemistry (Petrarca et al., 2024).
Analysis Note
Ammonium (NH4): 0.005% max
Arsenic (As): 0.001% max
Assay (complexometric): 98.0% min
Calcium (Ca): 0.04% max
Chloride (Cl): 0.001% max
Color: White
Form: Powder
Heavy metals (as Pb): 0.001% max
Iron (Fe): 0.001% max
Loss on ignition: 2.0% max
Manganese (Mn): 0.001% max
Nitrate (NO3): 0.005% max
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesium sulfate
保管分類
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)