スキップする
MXPHUBKIT-M
Milliflex® PLUS Pump VHP hub Kit
The Milliflex® PLUS Pump VHP hub kit is used for easy fluidic and electrical connection of the Milliflex PLUS Pumps
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
23151818
NACRES:
NB.79
eCl@ss:
32014001
この製品は、Merck Milliporeウェブサイトでのみ注文できます。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
manufacturer/tradename
Milliflex®
input
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
bioburden testing
pharmaceutical
sterility testing
water monitoring
compatibility
for use with MILLIFLEX®, standard for VHP
shipped in
ambient
Other Notes
Includes: 1 electrical hub and 3 cables
1 fluidic hub and 3 tubes
Power supply
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)