スキップする
MXPPLTVP1
Milliflex PLUS Pumps Validation Protocol
The Milliflex PLUS Pumps validation protocol is available to make validation faster and easier and ensures that your system′s performance remains compliant with its validated specifications.
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
41116500
NACRES:
JA.11
eCl@ss:
25169090
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
manufacturer/tradename
Milliflex®
input
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
industrial qc
shipped in
ambient
General description
Service Type: Validation Services
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)