スキップする
MXQDRAW01
Milliflex® Quantum Drawer
For Milliflex® Quantum Reader
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
41116500
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
material
aluminum
description
removable
manufacturer/tradename
Milliflex®
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibility
for use with Milliflex® Quantum Reader System
General description
Milliflex® Quantum Drawer is designed to hold the Milliflex® membrane containing the test sample during the reading.
The drawer can be removed easily and replaced without any specific tools.
The Milliflex® Quantum Reader is used to detect viable microbes in filtered samples through a rapid fluorescence-based technology from food and pharma samples.
Application
Milliflex® Quantum Drawer is used to hold test samples from food and pharmaceutical industries to check for live microbial activity.
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)