MXRMTR2K
特性
EQ1
120 V, 60 Hz, 15 A (connects to control box), 230 V, 50 Hz, 10 A (connects to control box)
stainless steel (in compliance with material code 1.4301 ASTM® 304)
Mobius®
4-30 °C temperature, 55 °C max. temp. (132 °F) at 1 atm (surface)
12 ft (3.65 m)
30.4 lb (13.8 kg)
0.55 kW
for use with MOBIUS® Power MIX 1000 and 2000
詳細
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.
関連するカテゴリー
シングルユースミキサー
バイオプロセスシステム
バッファー・培地調製
医薬品・バイオ医薬品製造