Merck
MXRPAIRTU
シリコンエアーチュープ
Spare part for Milliflex® Rapid AutoSpray Station
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NB.17
eCl@ss:
32160606
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
material
silicone
packaging
pkg of 2 units
manufacturer/tradename
Milliflex®
input
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
compatibility
AutoSpray Station
shipped in
ambient
General description
シリコン製エアーチューブは、Milliflex® Rapid AutoSprayステーションのメンテナンスを可能にして最適な試薬スプレイ性能を発揮させるスペア部品です。
Application
シリコン製エアーチューブは、メンテナンスのため、および最適な試薬スプレイ性能を発揮させるために使用されるMilliflex® AutoSprayステーションの付属品です。
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)