MXRPCUK
特性
250 V, 10 A
SP1
for use with MOBIUS® Power MIX - all sizes
詳細
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.
関連するカテゴリー
Bioprocessing Systems
Buffer & Media Prep
Pharma & Biopharma Manufacturing
Single-Use Mixers