スキップする
NM0042
NovaSeal Battery
Battery, 10.8 V Li-ion
別名:
Spare battery for NovaSeal battery powered crimping tool
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
41121815
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
sterility
non-sterile
product line
NovaSeal
compatibility
for use with NovaSeal battery powered crimping tool
保管分類
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)