スキップする
NM0043
NovaSeal電池式クランピングツール
AC/DC input 100 V / 120 V AC, US/Japan plug, Kit content : crimping tool, 10,8V Li-ion battery, battery charger
別名:
NovaSeal Electrical Crimping Tool
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
eCl@ss:
32010310
UNSPSC Code:
41121815
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
sterility
non-sterile
product line
NovaSeal
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes
Still not finding the right product?
保管分類
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)