表示を変更する
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|
この商品について
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Technique(s):
ELISA: suitable
Application:
ELISA
Citations:
130
この製品は、Merck Milliporeウェブサイトでのみ注文できます。
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
clone
polyclonal
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
10 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
General description
精製ウサギIgG
由来:健康ウサギから採取した正常ウサギ血清
由来:健康ウサギから採取した正常ウサギ血清
Physical form
IgGはコーン分画によって精製され、その後カプリル酸ナトリウムで二次精製されています。
フォーマット:精製
凍結未滅菌の0.01 Mリン酸緩衝生理食塩水溶液(pH 7.1) 0.45 μmメンブレンフィルターでろ過済み。
Preparation Note
未希釈液として-20℃で最長12か月保存できます。凍結融解を繰り返さないでください。
Analysis Note
ゲル電気泳動による純度:95%以上
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| description Rabbit IgG Polyclonal Antibody validated for use in ELISA. | description - | description - | description - |
| biological source rabbit | biological source - | biological source - | biological source - |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form - | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody |
| clone polyclonal | clone - | clone polyclonal | clone - |
| technique(s) ELISA: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) ELISA: suitable |
| shipped in dry ice | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| manufacturer/tradename Chemicon® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2