スキップする
S384SEQ
MultiScreen SEQ384 Filter Plate
Dye terminator removal
別名:
Montage SEQ
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.15
eCl@ss:
32039006
Material:
polystyrene
この製品は、Merck Milliporeウェブサイトでのみ注文できます。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
material
polystyrene
Quality Segment
sterility
non-sterile
product line
MultiScreen®
parameter
100 μL sample volume (per well)
plate size
384 wells
pore size
pore sizeproprietary
application(s)
sample preparation
General description
Filter Code: SEQ
Application
Research Category
Assays
General Filtration
Nucleic acid
Features and Benefits
Proprietary membrane
Physical form
Color Code: Clear
Other Notes
Automation Compatible: No
Does not include reagents
Legal Information
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
S384PCRMSNU030LSKMPCR
description
Dye terminator removal
description
Purification of PCR products
description
Purification of PCR products
description
Purification of PCR products
material
polystyrene
material
polystyrene
material
flat bottom wells, polystyrene
material
flat bottom wells, polystyrene
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
plate size
384 wells
plate size
384 wells
plate size
-
plate size
96 wells
parameter
100 μL sample volume (per well)
parameter
100 μL sample volume (per well)
parameter
100 μL sample volume (per well)
parameter
50-250 μL sample volume (per well)
product line
MultiScreen®
product line
MultiScreen®
product line
MultiScreen®
product line
MultiScreen®
application(s)
sample preparation
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)