スキップする
SCC034
ヒト間葉系幹細胞(骨髄)
Human mesenchymal stem cells derived from bone marrow that have a capacity for expansion in vitro while maintaining their potential for differentiation to multiple lineages including adipocytes, osteoblasts and chondrocytes.
別名:
Human Bone Marrow MSCs, Human Bone Marrow Multipotent Stem Cells, Human MSCs
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
41106509
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32011203
Biological source:
human
この製品は、Merck Milliporeウェブサイトでのみ注文できます。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
human
Quality Segment
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | stem cell: suitable, cell differentiation: suitable
input
sample type mesenchymal stem cell(s)
shipped in
liquid nitrogen
storage temp.
-140 to -196°C
General description
骨髄間質細胞としても知られる間葉系幹細胞は、いくつかの間葉細胞系統への分化能を有する、接着性骨髄由来多能性前駆細胞の自己再生個体群として定義されます。 間葉系幹細胞は、規定のin vitro培養において、骨、軟骨、脂質、腱、および筋肉組織を形成する系統特異的細胞にすぐに分化することが分かっています。
EMD Milliporeのヒト間葉系幹細胞(骨髄)は、正常なヒト骨髄から分離され、最適な表現型および最高の生存率と平板培養効率を確保するためにP2で凍結保存されます。これらの細胞は、接着細胞単層として増殖し、またin vitroで強い伸長能を示しながら含脂肪細胞、骨芽細胞、および軟骨細胞を含む複数の細胞系統への分化能を維持します。
Application
研究のカテゴリ
幹細胞研究
Biochem/physiol Actions
間葉系幹細胞
Preparation Note
ヒト間葉系幹細胞(骨髄)は液体窒素内で保存してください。細胞は、細胞表面マーカーの発現能と分化能が顕著な影響を受けることなく、少なくとも3回細胞分裂できることが保証されています。
Analysis Note
- 各バイアルにはP2の生存細胞が少なくとも1X10⁶個含まれます。
- 融解時の細胞生存率は75%超であり、初回の融解後は細胞培養により少なくとも3回細胞分裂できます。
- 骨髄ドナーのHIV、BおよびC型肝炎検査は陰性です。
- 細胞遺伝学的解析の通り正常な核型を示します。
- 細胞のマイコプラズマ汚染検査は陰性です。
Other Notes
1X106生存ヒト骨髄間葉系幹細胞
Subject to local law, this product is intended to be sold for internal in vitro research use only subject to terms and conditions found here: www.sigmaaldrich.com/restrictedcelluse. This product may not be: re-engineered or copied; used to make derivatives, modifications or functional equivalents; used to obtain patents or other IP claiming use of the product; used to develop, test, or manufacturer a commercial product; used as a component in a commercial product; resold or licensed; used in any clinical applications or trials; or used in humans. A license or limited commercial use agreement is required for use by any for-profit entity, use in services, and use in sponsored academic research. For information regarding any such use, please contact licensing@milliporesigma.com.
Disclaimer
This product is regulated in France when intended for scientific purposes, including import, export, and conservation activities (Articles L.1211-1, paragraph 2, and L.1243-4 of the French Public Health Code). The purchaser (i.e. end user) is required to obtain an import authorization from the France Ministry responsible for Research (as referenced in Article L.1245-5-1 II of the French Public Health Code) or a conservation authorization from the same ministry (as referenced in Article L.1243-4 of the French Public Health Code). By placing an order for this product, you confirm that you have obtained the appropriate import or conservation authorization for the product. For more information regarding the use of human biological samples for research purposes in France, please contact the relevant French authorities.
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
SCR027SCR108SCC038
description
Human mesenchymal stem cells derived from bone marrow that have a capacity for expansion in vitro while maintaining their potential for differentiation to multiple lineages including adipocytes, osteoblasts and chondrocytes.
description
These primary bone marrow derived Rat Mesenchymal Stem Cells isolated from the iliac crest of adult Fisher 344 rats provide a convenient source of multipotent rat mesenchymal stem cells.
description
This Human Mesenchymal Stem Cell Kit contains 1 million viable cells & 500ml of optimized media.
description
Human Adipose Mesenchymal Stem Cells (MSCs) are isolated from human adipose tissue and are cryopreserved at P2 to ensure optimal phenotype and the highest viability and plating efficiency.
biological source
human
biological source
rat
biological source
-
biological source
human
technique(s)
cell differentiation: suitable, cell culture | mammalian: suitable, cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable, cell differentiation: suitable, cell culture | mammalian: suitable
shipped in
liquid nitrogen
shipped in
liquid nitrogen
shipped in
liquid nitrogen
shipped in
dry ice
storage temp.
-140 to -196°C
storage temp.
-140 to -196°C
storage temp.
-140 to -196°C
storage temp.
-140 to -196°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
input
sample type mesenchymal stem cell(s)
input
sample type mesenchymal stem cell(s)
input
sample type mesenchymal stem cell(s)
input
sample type mesenchymal stem cell(s)
保管分類
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)