スキップする
SIMCABLE7
Cable IEC(F) To Japan Plug (M)
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
NACRES:
JB.11
UNSPSC Code:
26121636
eCl@ss:
27260705
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
compatibility
for use with Milli-Q® SQ 2Series
Quality Segment
Legal Information
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
ZLXLPTCAB400104
pH標準液 pH 9.18 (25 °C)
Sigma-Aldrich
400104
pH標準液
description
-
description
for use with Milli-Q® HX/HXSD/HR/CLX 7000 series high flow water purification systems
description
pH 9.18 (25 °C)
compatibility
for use with Milli-Q® SQ 2Series
compatibility
for use with Milli-Q® HX, for use with Milli-Q® HR, for use with Milli-Q® CLX
compatibility
-
Quality Level
SP2
Quality Level
-
Quality Level
100
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)