スキップする
APAI-RO
Roche
Apa I
from Acetobacter pasteurianus
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160703
form
solution
packaging
pkg of 20,000 U (10703753001 [40 U/μl]), pkg of 5,000 U (10899208001 [10 U/μl])
manufacturer/tradename
Roche
parameter
30 °C optimum reaction temp.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
品質
非特異的エンドヌクレアーゼは存在しません。
1 μg λ × Hind IIIフラグメントを、過剰なApa Iを含む50 μl SuRE/CutバッファーA中で16時間インキュベートします。酵素に特異的なパターンを変更しない酵素のユニット数は、分析認証書に記載されています。
エキソヌクレアーゼ活性は存在しません。
約5 μgの[3H]標識仔牛胸腺DNAを、全量100 μlの50 mM Tris-HCl、10 mM MgCl2、1 mMジチオエリスリトール、pH約7.5中、+37°Cで4時間、3 μl Apa Iとともにインキュベートします。これらの条件下では、分析認証書に記載されているように、放射能の放出は検出されません。
適合性末端
Apa I末端は、他の既知の制限酵素によって生成された末端とは適合しません。
アイソシゾマー
Apa Iは、Bsp 120 IおよびPsp OMIのアイソシゾマーです。
メチル化感受性
Apa Iは、認識配列中の (*) で示された部位で5′-メチルシトシンによって阻害されます。
SuRE/Cutバッファーシステム中での活性
太字で表示されているバッファーは、最適な活性を得るのに推奨されるバッファーです。
ABLMH
100%10~25%50~75%50~75%0~10%
完全なPCRミックス中での相対活性
PCRミックス(Taq DNA Polymeraseバッファー)の相対活性は100%です。PCRミックスには、標的DNA、プライマー、10 mM Tris-HCl(pH 8.3、+20°C)、50 mM KCl、1.5 mM MgCl2、200 μM dNTP、2.5 U Taq DNAポリメラーゼが含まれていました。本ミックスを25回の増幅サイクルに供しました。Pwo SuperYield DNA Polymerase PCR Mixの反応バッファーの活性は10%です。GC-RICH溶液を添加すると、活性は> 100%に増加します。
インキュベーション温度
+30°C
単位の定義
1単位は、全量25 μl SuRE/CutバッファーA中、+30°Cで、1時間に1 μg ? × Hind IIIフラグメントを完全に切断する酵素活性です。
熱失活
本酵素は、+65°Cで15分間インキュベートすることにより、熱失活できます。
異なるDNAでの切断部位の数
λAd2SV40φ X174M13mp7M13mp18pBR322pBR328pUC18
1121000000
ライゲーション、再切断アッセイ
1 μg λ × Hind IIIフラグメントを完全に消化して得られたApa Iフラグメントを、体積10 μl中の1 U T4 DNAリガーゼで、66 mM Tris-HCl、5 mM MgCl2、5 mMジチオトレイトール、1 mM ATP、pH 7.5(+20°C)中、+4°Cで16時間インキュベートしてライゲーションすると、1 μg λ × Hind IIIフラグメントを>95%で回収できます。
引き続きApa Iで再切断すると、λ × Hind III × Apa Iフラグメントの典型的なパターンが>95%で得られます。
Apa Iは、シーケンスGGG*CC?*Cを認識し、3′-付着末端を持つフラグメントを生成します。
Biochem/physiol Actions
認識部位:GGG*CC*C
GGG*CC*C
制限サイト:GGG*CC↓*C
GGG*CC↓*C
熱不活性化:Apa Iは、65°Cで15分間インキュベートすることで熱不活性化できます。
異なるDNAでの切断部位の数
  • λ:1
  • φX174:0
  • Ad2:12
  • M13mp7:0
  • pBR322:0
  • pBR328:0
  • pUC18:0
  • SV40:1
Analysis Note
SuRE/Cutバッファーシステム
最適な活性を得るには太字のバッファーが推奨されます
  • A:100%
  • B:10~25%
  • H:0~10%
  • L:50~75%
  • M:50~75%
PCRバッファーの活性:100%
PCRミックス(Taq DNA Polymeraseバッファー)の相対活性は100%です。PCRミックスには、標的DNA、プライマー、10 mM Tris-HCl(pH 8.3、20°C)、50 mM KCl、1.5 mM MgCl2、200 μM、2.5 U Taq DNAポリメラーゼが含まれていました。本ミックスを25回の増幅サイクルに供しました。Pwo SuperYield DNA Polymerase PCR Mixの反応バッファーの活性は10%です。GC-RICH溶液を添加すると、活性は> 100%に増加します。Pwo SuperYield DNA Polymerase PCR Mixは、米国では入手できません。
Other Notes
1単位は、全量25 μl (1x) SuRE/CutバッファーA中、+30°Cで、1時間に1 μgのλDNA HindIIIフラグメントを完全に切断する酵素活性です。
生命科学研究専用です。診断的方法には使用できません。
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点 (F)
does not flash
引火点(°C)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)