スキップする
CDP-RO
Roche
CDP-Star®
Disodium 2-chloro-5-(4-methoxyspiro {1,2-dioxetane-3,2′-(5′-chloro)tricyclo[3.3.1.13,7 ]decan}-4-yl)-1-phenyl phosphate
別名:
CDP-Star® 化学発光基質, ready-to-useのcdp-star, 2-クロロ-5-(4-メトキシスピロ[1,2-ジオキセタン-3,2′-(5-クロロトリシクロ[3.3.1.13.7]デカン])-4-イル]-1-フェニルリン酸二ナトリウム
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 mL
出荷予測2026年11月09日from市川市大町368
¥68,900
2 x 1 mL
出荷予測2026年11月09日from市川市大町368
¥115,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C18H19Cl2O7Na2P
CAS番号:
分子量:
495.20
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
MDL number:
NACRES:
NA.54
¥68,900
出荷予測2026年11月09日詳細
​
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
>98%
form
solution
packaging
bottle of 1 mL (11685627001[25 mM]), bottle of 2 × 1 mL (11759051001[25 mM])
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
protein detection: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[C@]1(C2)C[C@H]3C4(OOC4(C5=CC(OP([O-])([O-])=O)=C(Cl)C=C5)OC)[C@@H]2C[C@@H](C1)C3
InChI
1S/C18H21Cl2O7P.2Na/c1-24-18(14-6-13(2-3-15(14)19)25-28(21,22)23)17(26-27-18)11-4-10-5-12(17)9-16(20,7-10)8-11;;/h2-3,6,10-12H,4-5,7-9H2,1H3,(H2,21,22,23);;/q;2*+1/p-2/t10-,11-,12+,16-,17?,18?;;
InChI key
UKWLRLAKGMZXJC-VCCHNUGISA-L
General description
内容
25 mM溶液(12.38 mg/mL)、100x 濃度
Application
膜ブロット上の標識核酸プローブの非放射性検出に使用されます:
  • サザンブロット
  • ノーザンブロット
  • ドットブロット
  • コロニー及びプラークハイブリダイゼーション
  • ゲルシフトアッセイ
Features and Benefits
CDP-Starは化学発光性アルカリホスファターゼ基質であり、極めて高速の可視光を生成することによって、生体分子の迅速な超高感度検出を可能にします。発光はX線フィルム又は発光撮像装置に記録されます。
  • 迅速な超高感度の基質により時間を節約することができます。
  • 膜の除去と再検出が容易です。
  • 各実験において、最長2日間の複数回の露光を行うことができます。
  • 濾過とアジ化ナトリウム中での保存によって、基質を再利用することができます。
Preparation Note
保存条件(標準溶液):洗浄バッファー:15~25℃、安定
マレイン酸バッファー:15~25℃、安定
検出バッファー:15~25℃、安定
ブロッキング溶液:必ずその都度調製してください
抗体溶液:2~8℃
Analysis Note
純度:HPLCによって精製されています。
Other Notes
  • X線フィルムの初回露光は5~15分間行う必要があります。フィルムを調べた後、最初の結果に基づきその他の露光時間を決定します。
  • プレインキュベーション段階は不要です。
  • 基質の液滴による灰色の影や膜の乾燥(不均等な高いバックグラウンドにつながります)が生じないように、基質を速やかに加えます。
  • ブロットを覆うときにはラップを使わず、ハイブリダイゼーションバッグ、アセテートのシートプロテクター、あるいは透明フィルム2枚を使用してください。
  • CSPDよりも露光時間が短くなります。
  • ニトロセルロース膜は使用しないでください。
  • 基質の添加後最長で2日間、露光を繰り返すことが可能です。
ライフサイエンス研究専用。診断目的での使用はできません。
Legal Information
CDP-Star is a registered trademark of Tropix, Inc.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
C07121204167700169086
CDP-Star® Disodium 2-chloro-5-(4-methoxyspiro {1,2-dioxetane-3,2′-(5′-chloro)tricyclo[3.3.1.13,7 ]decan}-4-yl)-1-phenyl phosphate
Roche
CDPRO
CDP-Star®
description
Disodium 2-chloro-5-(4-methoxyspiro {1,2-dioxetane-3,2′-(5′-chloro)tricyclo[3.3.1.13,7 ]decan}-4-yl)-1-phenyl phosphate
description
0.25 mM in H2O
description
>98%, solution, suitable for dot blot, suitable for Northern blotting, suitable for Southern blotting
description
-
assay
>98%
assay
≥75% (HPLC)
assay
>98%
assay
-
technique(s)
protein detection: suitable
technique(s)
immunodetection: suitable
technique(s)
dot blot: suitable, Southern blotting: suitable, Northern blotting: suitable, protein detection: suitable
technique(s)
-
form
solution
form
liquid
form
solution
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
wet ice
packaging
bottle of 1 mL (11685627001[25 mM]), bottle of 2 × 1 mL (11759051001[25 mM])
packaging
-
packaging
bottle of 2 × 50 mL ([0.25 mM])
packaging
-
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
引火点 (F)
No data available
引火点(°C)
No data available
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)