表示を変更する
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
8 mL | 在庫あり出荷可能from市川市大町368 | ¥29,300 |
25 mL | 在庫fromUnited States | ¥75,300 |
この商品について
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352200
¥29,300
在庫あり出荷可能詳細
form
solution
usage
sufficient for ≤2,500 tests (11644807001), sufficient for ≤800 tests (05015944001)
packaging
bottle of 25 mL (11644807001), bottle of 8 mL (05015944001)
manufacturer/tradename
Roche
storage condition
protect from light
technique(s)
protein quantification: suitable
optimum pH
8.0(for physiological conditions our product is buffered pH 7.3)
λmax
440-480 nm
application(s)
cell analysis
detection
detection method
colorimetric
storage temp.
−20°C
General description
内容
WST-1および電子カップリング試薬を含む、すぐに使用できる溶液です。
WST-1および電子カップリング試薬を含む、すぐに使用できる溶液です。
WST-1による比色アッセイは、細胞増殖、生存率、および細胞毒性の非放射活性定量法です。
細胞増殖には、ゲノムDNAの複製が必要です。そのため、DNA合成のモニタリングは、DNA合成の調節に関する研究に適しているだけでなく、細胞増殖の間接的なパラメーターにもなります。[3H]-チミジンは、複製細胞のDNAの標識に、古くから使用されてきました。[3H]-チミジンの使用における不利益を回避するため、5-ブロモ-2'-デオキシウリジン(BrdU)に基づく非放射活性定量法が開発されました。化学発光技術の使用は、高い感度と幅広い測定範囲を提供します。
Application
Biochem/physiol Actions
安定なテトラゾリウム塩WST-1は、細胞表面において最初に起こる複雑なメカニズムによって、可溶性ホルマザンに開裂されます。この生物還元反応は主に、生細胞におけるNAD(P)Hの解糖系生成に依存しています。そのため、生成されたホルマザン色素の量は、代謝的に活性のある培養細胞の数に直接相関します。
96ウェル組織培養プレートで増殖させた細胞は、WST-1試薬で0.5~4時間インキュベーションされます。インキュベーション後、生成されたホルマザン色素は、スキャンニングマルチウェル分光光度計(ELISAリーダー)を使用して定量されます。測定された吸光度は、生細胞数と直接相関します。
細胞増殖および生存率アッセイは、細胞生物学におけるルーチンアプリケーションとして特に重要です。テトラゾリウム塩(例、MTT、XTT、WST-1)は、このタイプの分析に特に有用です。テトラゾリウム塩は、ミトコンドリアの呼吸鎖に属するコハク酸-テトラゾリウム還元酵素システム(EC 1.3.99.1)によって開裂され、ホルマザンを生成し、これは代謝的に活性のある細胞だけに起こります。
96ウェル組織培養プレートで増殖させた細胞は、WST-1試薬で0.5~4時間インキュベーションされます。インキュベーション後、生成されたホルマザン色素は、スキャンニングマルチウェル分光光度計(ELISAリーダー)を使用して定量されます。測定された吸光度は、生細胞数と直接相関します。
細胞増殖および生存率アッセイは、細胞生物学におけるルーチンアプリケーションとして特に重要です。テトラゾリウム塩(例、MTT、XTT、WST-1)は、このタイプの分析に特に有用です。テトラゾリウム塩は、ミトコンドリアの呼吸鎖に属するコハク酸-テトラゾリウム還元酵素システム(EC 1.3.99.1)によって開裂され、ホルマザンを生成し、これは代謝的に活性のある細胞だけに起こります。
Features and Benefits
- 便利:すぐに使用できる試薬による利点。
- 安全で簡単:放射性同位元素、洗浄工程、および追加の試薬が不要。
- 正確:得られた吸光度は、細胞数に強く相関します。
- 高感度:少ない細胞数を検出します。
- 迅速:マルチウェルELISAリーダーを使用して、大量のサンプルを処理できます。
Preparation Note
使用濃度:最善の結果を得るためには、10 μL/ウェルの細胞増殖試薬 WST-1を、100 μL/ウェルで培養した細胞に加えます(最終希釈1:10)。
100 μL/ウェルの細胞培養液を使用した場合、1バイアルで2500試験(マイクロプレート25枚分)を実施できます。
注意:200 μL/ウェルで細胞を培養した場合、20 μL/ウェルの細胞増殖試薬WST-1を加えてください。
保管条件(使用液):2~8°C
注意:溶解中に沈殿や濁りが生じた場合、溶液を2~10分間、37°Cに加温し、かき混ぜて沈殿を溶かしてください。使用濃度が減少するため、遠心分離はお勧めしません。溶解後、WST-1試薬は、特別な制限なしに使用できます。以下のように保存してください:
融解後は2~8°Cで、遮光すれば、4週間まで保存できます。ただし、溶液の粘度が上がることに注意してください。そうなった場合は、上記のように、溶液を2~10分間、37°Cに加温してください。
長期保存
長期保存する場合は、WST-1のアリコートをプラスチックチューブに入れ、-15~-25°Cで使用期限まで保管できます。
100 μL/ウェルの細胞培養液を使用した場合、1バイアルで2500試験(マイクロプレート25枚分)を実施できます。
注意:200 μL/ウェルで細胞を培養した場合、20 μL/ウェルの細胞増殖試薬WST-1を加えてください。
保管条件(使用液):2~8°C
注意:溶解中に沈殿や濁りが生じた場合、溶液を2~10分間、37°Cに加温し、かき混ぜて沈殿を溶かしてください。使用濃度が減少するため、遠心分離はお勧めしません。溶解後、WST-1試薬は、特別な制限なしに使用できます。以下のように保存してください:
融解後は2~8°Cで、遮光すれば、4週間まで保存できます。ただし、溶液の粘度が上がることに注意してください。そうなった場合は、上記のように、溶液を2~10分間、37°Cに加温してください。
長期保存
長期保存する場合は、WST-1のアリコートをプラスチックチューブに入れ、-15~-25°Cで使用期限まで保管できます。
Other Notes
ライフサイエンス研究のみに使用できます。診断には使用できません。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for protein quantification, suitable for cell analysis, detection, solution | description ≥90% (HPLC) | description ≥97% (HPLC) | description - |
| technique(s) protein quantification: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) ELISA: suitable |
| detection method colorimetric | detection method - | detection method - | detection method - |
| application(s) cell analysis | application(s) cell analysis | application(s) - | application(s) - |
| packaging bottle of 25 mL (11644807001), bottle of 8 mL (05015944001) | packaging - | packaging - | packaging - |
| manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| storage condition protect from light | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
引火点 (F)
No data available
引火点(°C)
No data available