スキップする
DCTP-RO
Roche
dCTP
99% (dNTP), <0.9% (dNDP), solution, 100 mM
別名:
2′-デオキシシチジン5′-三リン酸 二ナトリウム塩, dCTP-Na2
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
250 μL
出荷予測2026年11月09日from市川市大町368
¥11,700
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C9H14N3Na2O13P3
CAS番号:
分子量:
511.12
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
MDL number:
NACRES:
NA.54
eCl@ss:
32119108
Assay:
99% (dNTP)
Form:
solution
Storage temp.:
−20°C
¥11,700
出荷予測2026年11月09日詳細
​
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
description
PCR Grade, sodium salt
assay
99% (dNTP)
form
solution
usage
sufficient for 125,000 standard reactions (03732690001), sufficient for 31,250 standard reactions (11969021001), sufficient for 6,250 standard reactions (11934520001)
packaging
pkg of 1,250 μL (11969021001 [100 mM]), pkg of 4 × 1,250 μL (03732690001 [4x100 mM]), pkg of 250 μL (11934520001 [100 mM])
manufacturer/tradename
Roche
concentration
<0.9% (dNDP), 100 mM
technique(s)
whole genome amplification: suitable
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)O2
InChI
1S/C9H16N3O13P3.2Na/c10-7-1-2-12(9(14)11-7)8-3-5(13)6(23-8)4-22-27(18,19)25-28(20,21)24-26(15,16)17;;/h1-2,5-6,8,13H,3-4H2,(H,18,19)(H,20,21)(H2,10,11,14)(H2,15,16,17);;/q;2*+1/p-2/t5-,6+,8+;;/m0../s1
InChI key
ABWVCNMFYVEBIB-CDNBRZBRSA-L
General description
PCRグレードのdCTPは、100 mMの透明で無色のナトリウム塩溶液です(pH 8.3)。ロシュが提供するPCRグレードのヌクレオチドは、特別に製造され、実現可能な最高レベルの化学純度まで精製されています。PCRグレードのヌクレオチドには関連するデオキシヌクレオシド三リン酸(dNTP)が少なくとも99%含まれ、デオキシヌクレオシド二リン酸(dNDP)は0.9%未満です。
Application
2′-デオキシシチジン5′-三リン酸ナトリウム塩は、PCR、DNA配列決定およびその他の分子生物学的手法などのDNAポリメラーゼ誘導反応に使用される、ヌクレオシド三リン酸の一つです。
Physical form
dCTP水溶液です(pH 8.3)。
Preparation Note
標準溶液:弊社は、dATP、dCTP、dGTP、dTTP(各10 mM)を含むデオキシヌクレオチド混合物を調製することを推奨します。(例えば、100 μLのヌクレオチド混合物を調製するには、10 μLのdATP、dCTP、dGTP、dTTP(それぞれ)を60 μLのPCRグレードの水に加えます)。
Analysis Note
RT-PCRでの機能検査済み。デオキシリボヌクレアーゼ、リボヌクレアーゼ、およびニッキング活性の混入がないことが、現行の品質管理手順に従って検査されています。
Other Notes
実験室での一般的用途向け。
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点 (F)
does not flash
引火点(°C)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)