サイズを選択してください
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|
この商品について
biological source
synthetic
form
lyophilized
packaging
pkg of 10 mg (11359053001), pkg of 2 mg (10253286001), pkg of 50 mg (11524488001)
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
affinity chromatography: suitable, protein purification: suitable
mp
233 °C (dec.) (lit.)
solubility
ethanol: 1 mg/mL, methanol: 1 mg/mL, acetic acid: soluble 300 μg/mL (6N), pyridine: soluble, water: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)C[C@H](O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CC(C)C)C(C)C)C(C)C)[C@@H](O)CC(O)=O
InChI
1S/C34H63N5O9/c1-17(2)12-23(37-33(47)31(21(9)10)39-34(48)30(20(7)8)38-27(42)14-19(5)6)25(40)15-28(43)35-22(11)32(46)36-24(13-18(3)4)26(41)16-29(44)45/h17-26,30-31,40-41H,12-16H2,1-11H3,(H,35,43)(H,36,46)(H,37,47)(H,38,42)(H,39,48)(H,44,45)/t22-,23-,24-,25-,26-,30-,31-/m0/s1
InChI key
FAXGPCHRFPCXOO-LXTPJMTPSA-N
General description
ペプスタチンは、酸性プロテアーゼ(特にアスパラギン酸プロテアーゼ)の低分子量で特異性の高い阻害剤です。
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
使用溶液:推奨する溶媒は、メタノール(1 mg/mL)、エタノール、DMSOまたは氷酢酸です。
ペプスタチンは純水に溶けませんが、メタノール(1.5~2.0 mg/mL)、エタノール(一晩放置した場合は、1 mg/mL)またはDMSOに溶かして水溶液にすることができます。ペプスタチンは、酢酸(6 N、300 μg/mL)、およびピリジンにも溶解します。NaCl溶液への溶解度は不明です。ペプスタチンのナトリウム塩またはマグネシウム塩は水溶性です。
保存溶液:1.4 mgペプスタチン/mL(2 mM)、メタノール中
保存条件(使用溶液):-15~-25°C
濃度1 mg/mLのストック溶液は4°Cで1週間は安定です。メタノールまたはDMSOに濃度1 mMで溶解した溶液は-20°Cで数ヶ月間安定です。溶液の黄色が濃くなっている場合は加水分解が起こっています。
使用濃度は1 μMで、室温で1日は安定です。
Analysis Note
Other Notes
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 1
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable