スキップする
PGI-RO
Roche
ホスホグルコースイソメラーゼ(PGI)
from yeast
別名:
グルコース‐6‐リン酸イソメラーゼ
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 mL
出荷予測2026年10月26日from市川市大町368
¥10,000
1 mL
カートの在庫状況を確認する
¥30,900
この商品について
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
NACRES:
NA.54
Specific activity:
~350 units/mg protein (at 25 °C with fructose-6-P as the substrate.)
Biological source:
yeast
¥10,000
出荷予測2026年10月26日詳細
​
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
yeast
form
suspension
specific activity
~350 units/mg protein (at 25 °C with fructose-6-P as the substrate.)
packaging
pkg of 1 mL (10127396001 [2 mg]), pkg of 1 mL (10128139001 [10 mg])
manufacturer/tradename
Roche
optimum pH
7.0-7.6
storage temp.
2-8°C
General description
ホスホグルコースイソメラーゼは、酢酸セルロース電気泳動で分画した場合に診断に役立つ可能性がある酵素です。この細胞質酵素は、解糖および糖形成において重要な役割を果たします。腫瘍が分泌するサイトカインおよび自己分泌運動性因子として機能します。神経栄養因子、成熟因子、およびセリンプロテアーゼ阻害剤として使用されています。
Application
ケトースのアルドースへの異性化。
Biochem/physiol Actions
ホスホグルコースイソメラーゼ(PGI)は、G6P(Km = 0.7 mM)とフルクトース-6-リン酸(F6P)に特異的に作用します。
Physical form
3.2 M硫酸アンモニウム溶液中懸濁液、pH約6
Preparation Note
保管条件(使用溶液):0.2 mg BSA/mLを含む20 mM Tris(pH 8.1)のPGI溶液は、2~8°Cで約1週間安定です。
Analysis Note
混入物:<それぞれ0.01% F6P-K、GR、6-PGDH、およびPGluM、<0.2%β-フルクトシダーゼ
Other Notes
生命科学研究用途に限ります。診断措置において使用しないでください。
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点 (F)
No data available
引火点(°C)
No data available
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)