スキップする
RAP-RO
Roche
rAPid アルカリホスファターゼ
1 units/μg protein, optimum reaction temp. 37 °C
別名:
アルカリホスファターゼ、DNA断片のクローン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1000 units
出荷予測2026年11月09日from市川市大町368
¥28,700
5000 units
カートの在庫状況を確認する
¥93,900
この商品について
EC Number:
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352204
Specific activity:
1 units/μg protein
Biological source:
bovine intestine
Recombinant:
expressed in Pichia pastoris
Concentration:
<0.1 % (w/w)
¥28,700
出荷予測2026年11月09日詳細
​
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
bovine intestine
recombinant
expressed in Pichia pastoris
form
liquid
specific activity
1 units/μg protein
mol wt
monomer 56  kDa by SDS-PAGE
packaging
pkg of 1,000 U (04898133001 [1 U/μl]), pkg of 5,000 U (04898141001 [1 U/μl])
manufacturer/tradename
Roche
concentration
<0.1 % (w/w)
parameter
37 °C optimum reaction temp.
technique(s)
molecular cloning: suitable
color
colorless
pH
7.6-8.5 (68 °F)
solubility
water: miscible
suitability
suitable for molecular biology
NCBI accession no.
UniProt accession no.
application(s)
life science and biopharma
foreign activity
Nicking activity, none detected (up to 20 µl enzyme using pBR322-DNA/ 16h / 37°C), unspecific endonuclease, none detected (up to 20 µl enzyme using Lambda-DNA 16 h/37 °C)
storage temp.
−20°C
Gene Information
bovine ... ALPI(280993)
General description
rAPidアルカリホスファターゼは、ウシ膵臓から分離されたアルカリホスファターゼであり、酵母菌のピキア・パストリスと表記される56 kDの再結合酵素として供給されます。再結合フォームにより、耐久性と安全性が保証されます。rAPidアルカリホスファターゼは、5′リン酸塩のDNAおよびRNA、ヌクレオチド、およびたんぱく質からの脱リン酸化に触媒作用を及ぼします。アルカリホスフォターゼ処理によって、リガーゼに必要な5′-ホスホリル終端の除去によりDNA断片の自己核酸連結が防止されます。この特徴は、ベクトルバックグラウンドを減少させるためのクローン戦略においてもっとも重要です。ウシ腸ホスファターゼと異なり、rAPidアルカリホスファターゼは、+75°Cで2分間の熱処理により急速に、完全に、かつ不可逆的に不活性化されます。 したがって、これはShrimp Alkaline Phosphataseの代替品として優れています。さらに、本酵素は制限酵素バッファー内で活性です。したがって、制限酵素分解、脱リン酸化、酵素不活性化、核酸連結、または5′-終端ラベリングは、精製工程なしで実行可能です。
Application
  • 以下を含む多くのアプリケーションでRAPidアルカリホスファターゼが使用できます。核酸からの5′-ホスホリルグループの除去。
  • 5′-終端ラベリング用のテンプレートの準備。
  • dNTPsの除去によるPCR製品の洗浄。
  • たんぱく質の脱リン酸化。
注記:rAPidアルカリホスフォターゼは、+75 °Cで2分間加熱されると急速に不活性化します。制限および脱リン酸化後には、付加的な精製工程は不要です。脱リン酸化されたDNAは、核酸連結反応で直接的に使用可能です。
注記: rAPidアルカリホスフォターゼはまた、迅速で効率的な脱リン酸化および、粘着性またはブラント端のDNA断片の核酸連結を可能にする、 Rapid DNA Dephos &核酸連結キットにも含まれます。この便利なキットによって、ブラントで粘着性の5′-突出端の脱リン酸化が+37°C で10分間以内に実行され、核酸連結は +15–25°Cでちょうど5分間で完了します。
Biochem/physiol Actions
アルカリホスファターゼは、第一級および第二級アルコール、サッカライド、環状アルコール、フェノール、アミン等の多くのホスファターゼエステルの加水分解に触媒作用を及ぼします。ホスホジエステラーゼは反応しません。酵素は、無機ピロホスフェイトを加水分解します。酵素の運動特性は、酵素の純度、分析中の酵素の濃度、緩衝剤、pH等の多くの因子に依存します。
熱による不活性化:RAPidアルカリホスファターゼは75°Cで2分間の保温により不活性化されます。
Features and Benefits
  • 汚染リスクの除去:組換体発現、および高信頼性かつ高感度の品質管理試験により、高純度が保証されます。
  • 現在使用中のホスファターゼを安価なソリューションに交換しましょう: rAPidアルカリホスファターゼは、Shrimp Alkaline Phosphatase またはBovine Alkaline Phosphataseと同等の働きをします。
  • 動物起因の病気の除去:ピキア・パストリスにおける発現により、耐久性および安全性が保証されます。
  • 急速な熱不活性化による利点:rAPidアルカリホスファターゼは、+75°Cで2分間加熱するだけで不活性化されます。
  • 一貫した結果を得ること:rAPidアルカリホスファターゼは、他のアルカリホスファターゼと比べて、保管中の優れた安定性を有します。
Packaging
一つのキットは二つの部品を有します。
Analysis Note
rAPidアルカリホスファターゼの全ロットは、最新の品質管理手順に基づいて、デオキシリボヌクレアーゼの不在およびニッキング活性について試験されます。
Other Notes
RAPidアルカリホスファターゼの一単位は、分析条件下において+37°Cで1分間、1モルの4-ニトロフェニルホスファターゼを加水分解する酵素活性です。
体積活性:1 U/μl
生命科学研究用途に限ります。診断措置において使用しないでください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
10567752001524545AP106A
description
1 units/μg protein, optimum reaction temp. 37 °C
description
EIA grade, from calf intestine
description
-
description
Chemicon®, from rabbit
technique(s)
molecular cloning: suitable
technique(s)
protein detection: suitable
technique(s)
-
technique(s)
western blot: suitable, ELISA: suitable
Gene Information
bovine ... ALPI(280993)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
specific activity
1 units/μg protein
specific activity
~3,000 U/mg enzyme protein (+37°C, 4-nitrophenyl phosphate substrate, diethanolamine as buffer)
specific activity
≥500 units/mL
specific activity
-
biological source
bovine intestine
biological source
bovine (calf) intestine
biological source
-
biological source
rabbit
suitability
suitable for molecular biology
suitability
-
suitability
-
suitability
-
application(s)
life science and biopharma
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点 (F)
does not flash
引火点(°C)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)