スキップする
TURB4000P
濁度、4000 NTU 校正標準液- ポリマービーズ
certified reference material
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
grade
certified reference material
Quality Segment
manufacturer/tradename
RTC TURB4000-100-P
concentration
in H2O
application(s)
environmental
format
matrix material
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Other Notes
検体の値はロットごとに異なります。
保管分類
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)