スキップする
68614
PEG 20000 12% – Tris pH 8; 100 mM solution
別名:
Crystallization solution 37/Kit-No 02528
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
UNSPSC Code:
12352200
form
liquid
pH
8.0±0.2 ( in neat)
density
1.02 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
一体何が起きているの?
WGK 1
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves
適用法令
68614-VAR-F: + 68614-10ML-KC-F: + 68614-BULK-F: + 68614-100ML-F:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)