スキップする
90944
塩化ナトリウム 溶液
for Molecular Biology, 5 M in H2O, BufferFly
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
NaCl
CAS番号:
分子量:
58.44
Beilstein/REAXYS Number:
3534976
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
concentration
5 M in H2O
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 塩化ナトリウム 溶液
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)