スキップする
A2201
Amyloid β-Protein Fragment 35-25
≥95% (HPLC)
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
250 μg
カートの在庫状況を確認する
¥25,600
1 mg
カートの在庫状況を確認する
¥77,400
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C45H81N13O14S
CAS番号:
分子量:
1060.27
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥95% (HPLC)
¥25,600
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC(C)C(NC(=O)CNC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(N)CCSC)C(=O)NC(C(C)CC)C(=O)NC(C)C(=O)NCC(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(CC(N)=O)C(=O)NC(CO)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C45H81N13O14S/c1-9-24(5)36(57-34(62)20-50-40(67)29(17-23(3)4)54-39(66)27(47)14-16-73-8)45(72)58-37(25(6)10-2)44(71)52-26(7)38(65)49-19-33(61)53-28(13-11-12-15-46)42(69)55-30(18-32(48)60)43(70)56-31(22-59)41(68)51-21-35(63)64/h23-31,36-37,59H,9-22,46-47H2,1-8H3,(H2,48,60)(H,49,65)(H,50,67)(H,51,68)(H,52,71)(H,53,61)(H,54,66)(H,55,69)(H,56,70)(H,57,62)(H,58,72)(H,63,64)
InChI key
IDGOADDOQWKZOX-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... APP(351)
General description
アミロイド β 前駆体タンパク質(APP)は1型膜貫通型タンパク質です。APPは、広く発現されており、シナプスやニューロンで主に確認されます。APP遺伝子は、ヒト染色体21q21.3にマッピングされています。
Application
アミロイド β-タンパク質フラグメント35-25は、マウスにおいてアミロイドβ誘発性脳損傷に対するアストロサイトでのヘプシジン過剰発現の役割を調べるために、Aβ 誘発アポトーシスのコントロールペプチドとして使用されています。
Biochem/physiol Actions
アミロイド β 前駆体タンパク質(APP)のタンパク質分解プロセシングにより、脳のアミロイドプラークの一部としてのβ アミロイドタンパク質(Aβ)が形成され、これはアルツハイマー病における主なバイオマーカーです。′APPは、神経新生、シナプス形成、軸索輸送、神経細胞移動、神経突起伸長と関係していることが知られています。また、ミトコンドリア関連小胞体膜(MAM)活性、抗菌保護、コレステロールや鉄の恒常性維持にも関連しています。アミロイド β-タンパク質フラグメント35-25は不活性コントロールです。
Other Notes
フラグメント 25~35のN—C逆位配列
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A2326A6933A1075
description
≥95% (HPLC)
description
≥90% (HPLC)
description
≥97% (HPLC), powder
description
≥90% (HPLC), powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
保管分類
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)